3-Iod-5-methoxy-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1605-1G
HI-1605-250M
COBBHI-1605-1GEA
0
EUR
COBBHI-1605-1G
COBBHI-1605-250M
3-Iod-5-methoxy-1H-indazol
3-Iodo-5-methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₇IN₂O |
MDL:
MFCD07781661 CAS-Nummer: 290367-99-6 |