3-Amino-6-brom-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-1H-indazol-3-amine
HI-1777-5G
COBBHI-1777-5GEA
154
EUR
COBBHI-1777-5G
3-Amino-6-brom-1H-indazol
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD05665872 CAS-Nummer: 404827-77-6 |