5-Brom-1-isopropyl-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
HI-1791-1G
COBBHI-1791-1GEA
310
EUR
COBBHI-1791-1G
5-Brom-1-isopropyl-1H-indazol
5-Brom-1-isopropyl-1H-indazol
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD18783165 CAS-Nummer: 1280786-83-5 |