6-Bromindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-1H-indole
IN-0045-1G
IN-0045-25G
IN-0045-100G
IN-0045-5G
COBBIN-0045-1GEA
0
EUR
COBBIN-0045-1G
COBBIN-0045-25G
COBBIN-0045-100G
COBBIN-0045-5G
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel:
C₈H₆BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238550 CAS-Nummer: 52415-29-9 |