5-Fluorindol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

IN-0047-25G IN-0047-1G IN-0047-5G
COBBIN-0047-25GEA 0 EUR
COBBIN-0047-25G COBBIN-0047-1G COBBIN-0047-5G
5-Fluorindol
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Siedepunkt: 85 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR