6-Methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-1H-indol, Indol-6-ylmethylether
IN-0054-5G
IN-0054-25G
IN-0054-1G
COBBIN-0054-5GEA
142
EUR
COBBIN-0054-5G
COBBIN-0054-25G
COBBIN-0054-1G
6-Methoxyindol
6-Methoxyindol
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.18 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00022780 CAS-Nummer: 3189-13-7 EINECS: 221-689-6 |