2-Indolinon

Lieferant: COMBI-BLOCKS

IN-0069-5G IN-0069-25G IN-0069-100G
COBBIN-0069-5GEA 0 EUR
COBBIN-0069-5G COBBIN-0069-25G COBBIN-0069-100G
2-Indolinon
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR