7-Azaindol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin

IN-0100-5G IN-0100-25G IN-0100-100G
COBBIN-0100-5GEA 0 EUR
COBBIN-0100-5G COBBIN-0100-25G COBBIN-0100-100G
7-Azaindol
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR