4,5-Difluoroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,5-Difluoroindolin-2-one
IN-0101-1G
COBBIN-0101-1GEA
459
EUR
COBBIN-0101-1G
4,5-Difluoroxindol
4,5-Difluoroxindol
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169,13 g/mol |
MDL:
MFCD04112481 CAS-Nummer: 850429-64-0 |