6-Brom-2-mercapto-4-(trifluormethyl)benzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0216-5G
COBBIN-0216-5GEA
149
EUR
COBBIN-0216-5G
6-Brom-2-mercapto-4-(trifluormethyl)benzothiazol
6-Bromo-2-mercapto-4-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formel:
C₈H₃BrF₃NS₂ |
MDL:
MFCD15143580 CAS-Nummer: 1215206-27-1 |