2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
OR-0140-100G
COBBOR-0140-100GEA
232
EUR
COBBOR-0140-100G
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Formel:
C₄HCl₂FN₂ Molecular Weight: 166,97 g/mol |
MDL:
MFCD00233551 CAS-Nummer: 2927-71-1 UN: 3261 ADR: 8,III |