DL-Prolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(±)-Prolin, (±)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (±)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (±)-Azolidin-2-carbonsäure, H-DL-Pro-OH
OR-0258-100G
COBBOR-0258-100GEA
127
EUR
COBBOR-0258-100G
DL-Prolin
DL-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 208…210 °C Dichte: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) |
MDL:
MFCD00005250 CAS-Nummer: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 12,07963 |