(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
OR-0265-500G
COBBOR-0265-500GEA
370
EUR
COBBOR-0265-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol |
MDL:
MFCD00064496 CAS-Nummer: 90719-32-7 |