3-Nitrophthalonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-0559-5G
COBBOR-0559-5GEA
0
EUR
COBBOR-0559-5G
3-Nitrophthalonitril
3-Nitrophthalonitril
Formel:
C₈H₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 160 °C |
MDL:
MFCD00191558 CAS-Nummer: 51762-67-5 UN: 3276 ADR: 6.1,I |