2,4-Dimethoxybenzylamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR-0696-25G
COBBOR-0696-25GEA
79.3
EUR
COBBOR-0696-25G
2,4-Dimethoxybenzylamin
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Molecular Weight: 167,21 g/mol |
MDL:
MFCD00052393 CAS-Nummer: 20781-20-8 |