2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-0821-25G
COBBOR-0821-25GEA
96.1
EUR
COBBOR-0821-25G
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,59 g/mol |
MDL:
MFCD00023199 CAS-Nummer: 4472-44-0 |