3-Iodbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-0932-25G
COBBOR-0932-25GEA
122
EUR
COBBOR-0932-25G
3-Iodbenzonitril
3-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN Molecular Weight: 229,02 g/mol |
MDL:
MFCD00079762 CAS-Nummer: 69113-59-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |