Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR-1285-100G
COBBOR-1285-100GEA
0
EUR
COBBOR-1285-100G
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂S |
MDL:
MFCD00006085 CAS-Nummer: 5909-24-0 EINECS: 227-619-0 |