7-Chlorisatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chlorindolin-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-dioxoindolin, 7-Chlor-1H-indol-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-indolindion
OR-1448-5G
COBBOR-1448-5GEA
0
EUR
COBBOR-1448-5G
7-Chlorisatin
7-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ |
MDL:
MFCD00022796 CAS-Nummer: 7477-63-6 |