3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Cyan-3,5-difluorpyridin, 3,5-Difluor-2-pyridincarbonsäurenitril
OR-1548-25G
COBBOR-1548-25GEA
462
EUR
COBBOR-1548-25G
3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₂F₂N₂ Molecular Weight: 140,09 g/mol |
MDL:
MFCD03788759 CAS-Nummer: 298709-29-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |