(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(R)-(-)-Propylenglycolmonomethylether
OR-1566-25G
COBBOR-1566-25GEA
108
EUR
COBBOR-1566-25G
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632587 CAS-Nummer: 4984-22-9 UN: 3092 ADR: 3,III |