4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-1627-5G
COBBOR-1627-5GEA
51.3
EUR
COBBOR-1627-5G
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 179,01 g/mol |
MDL:
MFCD00087680 CAS-Nummer: 5018-38-2 EINECS: 225-699-1 |