1-Methyl-4-piperidinmethanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-1747-25G
COBBOR-1747-25GEA
109
EUR
COBBOR-1747-25G
1-Methyl-4-piperidinmethanol
1-Methyl-4-piperidinmethanol
Formel:
C₇H₁₅NO |
MDL:
MFCD03411903 CAS-Nummer: 20691-89-8 |