m-β-Hydroxyethylsulfonylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-[(3-Aminophenyl)sulphonyl]ethanol
OR-1846-5G
COBBOR-1846-5GEA
357
EUR
COBBOR-1846-5G
m-β-Hydroxyethylsulfonylanilin
m-β-Hydroxyethylsulfonylanilin
Formel:
C₈H₁₁NO₃S |
MDL:
MFCD00044070 CAS-Nummer: 5246-57-1 EINECS: 226-046-3 |