1,3-Dichlor-2-fluorbenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

OR-2043-100G
COBBOR-2043-100GEA 0 EUR
COBBOR-2043-100G
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
MDL: MFCD00010307
CAS-Nummer: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR