2-Amino-4-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-2142-5G
COBBOR-2142-5GEA
97.2
EUR
COBBOR-2142-5G
2-Amino-4-methoxypyridin
2-Amino-4-methoxypyridine
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124,14 g/mol |
MDL:
MFCD07437849 CAS-Nummer: 10201-73-7 |