Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-bromomethylbenzoate
OR-2562-5G
COBBOR-2562-5GEA
131
EUR
COBBOR-2562-5G
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,0706 g/mol |
MDL:
MFCD03425900 CAS-Nummer: 2417-73-4 |