2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-5581-5G
COBBOR-5581-5GEA
61.3
EUR
COBBOR-5581-5G
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol |
MDL:
MFCD03095075 CAS-Nummer: 6635-90-1 |