α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Difluorobenzotrifluoride
OR-5680-25G
COBBOR-5680-25GEA
510
EUR
COBBOR-5680-25G
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Formel:
C₇H₃F₅ |
MDL:
MFCD03412213 CAS-Nummer: 64248-60-8 |