3-(Brommethyl)thiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OR-5999-1G
COBBOR-5999-1GEA
0
EUR
COBBOR-5999-1G
3-(Brommethyl)thiophen
3-(Bromomethyl)thiophene
Formel:
C₅H₅BrS Molecular Weight: 177,06 g/mol |
MDL:
MFCD03840497 CAS-Nummer: 34846-44-1 EINECS: 252-247-0 |