3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OS-1015-25G
COBBOS-1015-25GEA
50.8
EUR
COBBOS-1015-25G
3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,59 g/mol |
MDL:
MFCD00673152 CAS-Nummer: 133627-45-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |