Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OS-1092-1G
COBBOS-1092-1GEA
26.2
EUR
COBBOS-1092-1G
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol |
MDL:
MFCD00144762 CAS-Nummer: 131001-86-0 |