1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-1154-100G
COBBOS-1154-100GEA
279
EUR
COBBOS-1154-100G
1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol |
MDL:
MFCD00456795 CAS-Nummer: 601-88-7 EINECS: 210-009-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |