4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-2093-25G
COBBOS-2093-25GEA
0
EUR
COBBOS-2093-25G
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂BrF₂N Molecular Weight: 218 g/mol |
MDL:
MFCD01310981 CAS-Nummer: 123843-67-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |