2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-2101-25G
OS-2101-100G
COBBOS-2101-25GEA
0
EUR
COBBOS-2101-25G
COBBOS-2101-100G
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ |
MDL:
MFCD01631569 CAS-Nummer: 261951-85-3 |