3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-2186-5G
COBBOS-2186-5GEA
0
EUR
COBBOS-2186-5G
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₄BrFN₂ |
MDL:
MFCD05662413 CAS-Nummer: 884495-03-8 |