2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
OS-2246-5G
COBBOS-2246-5GEA
0
EUR
COBBOS-2246-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ |
MDL:
MFCD07368837 CAS-Nummer: 328-89-2 EINECS: 206-339-2 |