2-Brom-5-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-2362-100G
COBBOS-2362-100GEA
445
EUR
COBBOS-2362-100G
2-Brom-5-iodtoluol
2-Brom-5-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296,93 g/mol |
MDL:
MFCD00070749 CAS-Nummer: 202865-85-8 |