4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloropyridinium chloride
OS-7402-25G
OS-7402-100G
COBBOS-7402-25GEA
0
EUR
COBBOS-7402-25G
COBBOS-7402-100G
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₅Cl₂N |
MDL:
MFCD00012829 CAS-Nummer: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |