2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7416-25G
OS-7416-100G
OS-7416-5G
COBBOS-7416-25GEA
0
EUR
COBBOS-7416-25G
COBBOS-7416-100G
COBBOS-7416-5G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Formel:
C₆HCl₂FN₂ |
MDL:
MFCD01863289 CAS-Nummer: 82671-02-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |