3-(3-Indolyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7428-25G OS-7428-100G
COBBOS-7428-25GEA 0 EUR
COBBOS-7428-25G COBBOS-7428-100G
3-(3-Indolyl)propionsäure
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1