2-Brom-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7438-25G
OS-7438-100G
COBBOS-7438-25GEA
0
EUR
COBBOS-7438-25G
COBBOS-7438-100G
2-Brom-6-methylpyridin
2-Brom-6-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN |
MDL:
MFCD00040743 CAS-Nummer: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |