1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

OS-7448-5G OS-7448-100G OS-7448-25G
COBBOS-7448-5GEA 0 EUR
COBBOS-7448-5G COBBOS-7448-100G COBBOS-7448-25G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Siedepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,786 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR