2-Brom-p-toluidin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 2-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-3-bromtoluol

OS-7454-25G OS-7454-100G
COBBOS-7454-25GEA 50.9 EUR
COBBOS-7454-25G COBBOS-7454-100G
2-Brom-p-toluidin
2-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: 26
Dichte: 1.498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007635
CAS-Nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR