(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7455-500G OS-7455-25G OS-7455-100G
COBBOS-7455-500GEA 0 EUR
COBBOS-7455-500G COBBOS-7455-25G COBBOS-7455-100G
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7