α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

OS-7463-25G OS-7463-100G OS-7463-5G
COBBOS-7463-25GEA 0 EUR
COBBOS-7463-25G COBBOS-7463-100G COBBOS-7463-5G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR