2-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7479-25G
OS-7479-100G
COBBOS-7479-25GEA
0
EUR
COBBOS-7479-25G
COBBOS-7479-100G
2-Brom-5-fluoranilin
2-Brom-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD00070750 CAS-Nummer: 1003-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |