Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
OS-7483-5G
OS-7483-25G
OS-7483-100G
COBBOS-7483-5GEA
26
EUR
COBBOS-7483-5G
COBBOS-7483-25G
COBBOS-7483-100G
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S Molecular Weight: 157.19 g/mol |
MDL:
MFCD00159547 CAS-Nummer: 4651-81-4 |