2,6-Dibrompyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

OS-7490-100G
COBBOS-7490-100GEA 0 EUR
COBBOS-7490-100G
2,6-Dibrompyridin
2,6-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006223
CAS-Nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR