2-Aminopyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Aminopyrazin, Pyrazin-2-amin
OS-7492-25G OS-7492-100G
COBBOS-7492-25GEA 0 EUR
COBBOS-7492-25G COBBOS-7492-100G
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
MDL: MFCD00006137
CAS-Nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7